Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de reacción para almacenamiento HotStart™
Código de producto. 15292559 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Línea de productos:
HotStart Micro 50 a granel
Tiras HotStart Micro 50
Volumen (métrico):
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 480
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Línea de productos Volumen (métrico) unitSize
15292559 Tiras HotStart Micro 50 0,2 ml paquete de 120
12318222 HotStart Micro 50 a granel 0,2 ml paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15292559 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine las molestas capas de aceite o cera con los tubos de reacción para almacenamiento de pared fina Thermo Scientific™ HotStart™.
Características:
  • El gránulo es estable a temperatura ambiente
  • Se garantiza el inicio sincronizado de la reacción
  • El producto de PCR puede permanecer en el tubo para el análisis posterior
  • Las tapas con bisagra permiten el cierre hermético
  • Esterilizados previamente, sin ARNasa ni ADNasa
Recomendada para: ADN o ADNc complejos, objetivos con un número muy bajo de copias, más de 30 ciclos térmicos, PCR o RT-PCR múltiples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,2 ml
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos Tiras HotStart Micro 50
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Plano
Volumen de la reacción De 25 a 50 μl
Tipo de producto Tiras