Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de reacción para almacenamiento HotStart™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Línea de productos:
HotStart Micro 50 a granel
Tiras HotStart Micro 50
Volumen (métrico):
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 480
Descripción
Elimine las molestas capas de aceite o cera con los tubos de reacción para almacenamiento de pared fina Thermo Scientific™ HotStart™.
Características:
- El gránulo es estable a temperatura ambiente
- Se garantiza el inicio sincronizado de la reacción
- El producto de PCR puede permanecer en el tubo para el análisis posterior
- Las tapas con bisagra permiten el cierre hermético
- Esterilizados previamente, sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Línea de productos | HotStart Micro 50 a granel |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen de la reacción | De 25 a 50 μl |
| Tipo de producto | Tubos |