Learn More
Cole-Parmer™ Hotplate Stirrer, 100°C to 450°C, Ceramic
Código de producto. p-200085121 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
Varios
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones unitSize
11796098 Varios cada uno
11706108 Varios cada uno
2 options
Código de producto. 11796098
Marca: Cole-Parmer™ 5145076
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 12 x 12 in., Max. Sample Load: 40 lb.
  • El imán con forma en U exclusiva mantiene sujeta la barra de agitación con firmeza
  • Los controles del panel frontal están colocados para evitar que el usuario toque la placa calefactora
  • Construcción de cerámica resistente a la corrosión
  • El control continuo de velocidad proporciona una acción de agitación suave a 1500 rpm
  • Estos agitadores de varias posiciones ofrecen más versatilidad que los agitadores de una sola posición
  • Disponible con hasta nueve posiciones de agitación
  • Incluye cable de 1,8 m (6 pies) con enchufe
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Incluye Cable de 6 pies con enchufe
Material del cuerpo Cerámica
Longitud (imperial) 17,5 in
Tamaño 12 x 12 in
Altura (métrico) 11,43 cm
Temperatura (métrico) De 100 °C a 450 °C
Altura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Amperaje 8 A
Longitud (métrico) 44,45 cm
Anchura (imperial) 12 in
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
Carga máx. de muestra 18 kg
N.º de posiciones Varios
Tamaño máx. del recipiente 0,8 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm