Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora con control de rendimiento y controlador termostático
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
358 x 358 x 170 mm
592 x 442 x 170 mm
Temperatura (métrico):
De 130 °C a 370 °C
De 30 °C a 110 °C
De 50 °C a 300 °C
Peso (métrico):
13 kg
26 kg
Tensión:
230 V
400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Placas calefactoras eléctricas con control de temperatura variable, con o sin controlador termostático. Construcción sólida para un rendimiento continuo; placa calefactora de aleación de aluminio.
- Gracias al sistema de calentamiento asimétrico a largo plazo (las esquinas y los bordes de la placa calefactora están sometidos a más calor), se garantiza una temperatura uniforme en toda la superficie calefactora.
- Aislamiento sin asbesto. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alta calidad n.º 1.4301 y se ha pulverizado en naranja la sección central.
- Cuatro patas ajustables garantizan una estabilidad adicional. Cable de conexión de aprox. 1,7 m. de longitud, 230 V/3200 W con enchufe Schuko.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material de la placa superior | Aluminio anodizado |
| Temperatura (métrico) | De 30 °C a 110 °C |
| Peso (métrico) | 13 kg |
| Vataje | 1150 W |
| Incluye | Control de rendimiento y controlador termostático |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa calefactora |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 358 x 358 x 170 mm |