Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora con control de rendimiento
Descripción
- Placas calefactoras eléctricas con control de temperatura variable, con o sin controlador termostático. Construcción sólida para un rendimiento continuo; placa calefactora de aleación de aluminio.
- Gracias al sistema de calentamiento asimétrico a largo plazo (las esquinas y los bordes de la placa calefactora están sometidos a más calor), se garantiza una temperatura uniforme en toda la superficie calefactora.
- Aislamiento sin asbesto. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alta calidad n.º 1.4301 y se ha pulverizado en naranja la sección central.
- Cuatro patas ajustables garantizan una estabilidad adicional. Cable de conexión de aprox. 1,7 m. de longitud, 230 V/3200 W con enchufe Schuko.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Temperatura (métrico) | 370 °C máximo |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Longitud (métrico) | 312 mm |
| Peso (métrico) | 10 kg |
| Anchura (métrico) | 312 mm |
| Vataje | 1800 W |
| Incluye | Control de rendimiento |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |