Learn More
Stuart™ Hotplate Accessories
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
5 ml
10 ml
25 ml
Tipo:
Abrazadera de bloque calefactor
Base de bloque calefactor
Inserto de bloque calefactor
Unit Size:
cada uno
Description
- Este sistema de bloque de calefacción con insertos intercambiables se puede utilizar con varias placas calientes y agitadores de placas calientes de Stuart.
- Diseñado para calentar matraces de fondo redondo.
- Se ofrecen placas base de tamaño pequeño y mediano; cada una puede acomodar hasta tres bloques de inserción cada una.
- Una tercera placa base más grande tiene mangos resistentes al calor y acepta un solo bloque de inserción para matraces de hasta 500 ml.
- Los insertos de bloque anodizados resistentes a los productos químicos y a los disolventes proporcionan un método seguro para la síntesis de reacciones simples o múltiples.
- Los accesorios de la placa calefactora ofrecen un rendimiento de calentamiento igual o mejor que el aceite de silicio.
- El pozo bajo proporciona una excelente transferencia de temperatura sin comprometer la visión de la reacción o el riesgo de agrietamiento de las piezas de vidrio.
- Cada placa base tiene un orificio para alojar una sonda de control de temperatura.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Placas calefactores (6 x 6 pulg.) |
| Cantidad | 3/paq. |
| Tamaño | 25 ml |
| Tipo | Inserto de bloque calefactor |
| Material | Bloque anodizado resistente a sustancias químicas y disolventes. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction