Learn More
Stuart™ Hotplate Accessories
Código de producto. 15105914
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
5 ml
10 ml
25 ml
Tipo:
Abrazadera de bloque calefactor
Base de bloque calefactor
Inserto de bloque calefactor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tipo unitSize
15105914 Pequeño Base de bloque calefactor cada uno
15125914 5 ml Inserto de bloque calefactor cada uno
15105924 10 ml Inserto de bloque calefactor cada uno
15135924 25 ml Inserto de bloque calefactor cada uno
15135934 Pequeño Abrazadera de bloque calefactor cada uno
5 options
Código de producto. 15105914
Marca: Stuart™ 0480570
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hotplate Accessories for use with Hotplates/Stirrers that have a 6 x 6 in. top plate.
  • Este sistema de bloque de calefacción con insertos intercambiables se puede utilizar con varias placas calientes y agitadores de placas calientes de Stuart.
  • Diseñado para calentar matraces de fondo redondo.
  • Se ofrecen placas base de tamaño pequeño y mediano; cada una puede acomodar hasta tres bloques de inserción cada una.
  • Una tercera placa base más grande tiene mangos resistentes al calor y acepta un solo bloque de inserción para matraces de hasta 500 ml.
  • Los insertos de bloque anodizados resistentes a los productos químicos y a los disolventes proporcionan un método seguro para la síntesis de reacciones simples o múltiples.
  • Los accesorios de la placa calefactora ofrecen un rendimiento de calentamiento igual o mejor que el aceite de silicio.
  • El pozo bajo proporciona una excelente transferencia de temperatura sin comprometer la visión de la reacción o el riesgo de agrietamiento de las piezas de vidrio.
  • Cada placa base tiene un orificio para alojar una sonda de control de temperatura.
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Placas calefactores (6 x 6 pulg.)
Tamaño Pequeño
Tipo Base de bloque calefactor
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.