Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora CERAN™, 50 °C a 500 °C, acero inoxidable.
Código de producto. 10358783
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
440 x 100 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10358783 440 x 100 x 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10358783
Marca: Gestigkeit Harry™ 4A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma: Rectángulo; tamaño: 17 x 5,5 pulg.
  • La placa de baja masa se calienta eléctricamente en toda su superficie y está incrustada en un marco de acero inoxidable de alta calidad que está montado en una carcasa de acero inoxidable con aislamiento interno.
  • El sistema de control de temperatura está regulado por un sensor electrónico de temperatura NiCr-ni con rango de regulación entre 50 °ºC a 500 °ºC.
  • El controlador está integrado en una carcasa de aluminio presofundido.
  • El tiempo de calentamiento para 500 °C es de unos 8 minutos.
  • Cuatro pies, que se pueden ajustar individualmente a una altura aproximada de 8 mm, garantizan la estabilidad horizontal.
  • Equipado con tomas adicionales para 4 varillas de retorta atornilladas (situadas a 100 mm entre sí).
Especificaciones
Material del cuerpo Acero inoxidable
Material de la placa superior Acero inoxidable
Tamaño 43,18 x 13,97 cm (17 x 5,5 pulg.)
Temperatura (métrico) De 50 °C a 500 °C
Peso (imperial) 11 lb.
Altura (métrico) 300 mm
Longitud (métrico) 440 mm
Peso (métrico) 5 kg
Anchura (métrico) 100 mm
Vataje 1500 W
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 440 x 100 x 300 mm