Learn More
Thermo Scientific™ Controladores de temperatura de derivación de gas caliente
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Instalada de fábrica
Instalado in situ
Tensión:
120/220 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Combine los reguladores de temperatura de derivación de gas caliente Thermo Scientific™ con los sistemas de almacenamiento de crioconservación con NL2 Thermo Scientific™ CryoPlus™ para aumentar su utilidad.
Características:
- 120 V o 220 V
- Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
La opción instalada in situ debe ser instalada por un profesional cualificado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Instalado in situ (requiere un profesional cualificado); 220 V |
| Tipo | Instalado in situ |
| Para utilizar con (equipo) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Tensión | 120/220 V |