Learn More
Buerkle™ Llave de paso del tubo de la manguera
Código de producto. p-7084553 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Se adapta al D.I. de tubos:
9 a 11 mm
Entre 12 y 15 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Se adapta al D.I. de tubos unitSize
10081722 9 a 11 mm 1 PCS
10178061 Entre 12 y 15 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081722 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 86140007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resiste ácidos y productos químicos. La llave de paso de tubos de mangueras de HDPE con boquilla de manguera de doble cara Buerkle™ puede soportar una presión de hasta 0.3 bar.
  • Sencilla boquilla de reflujo con boquilla de manguera de doble cara
  • HDPE natural
  • Resistente a bases y ácidos diluidos
  • Resistencia a la presión de hasta 0,3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso del tubo de la manguera
Calibre de tapón 7 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Longitud (imperial) 3.35 in.
Presión 0,3 bar
Se adapta al D.I. de tubos 9 a 11 mm
Longitud (métrico) 85 mm
Anchura (métrico) 7 mm
Certificaciones/conformidad RoHS
Para utilizar con (equipo) Hose Tubing
Plug Material HDPE
Connectors 2-way
Color White