Learn More
Nickel Electro™ Manguera con aislante Push Fit and Block de 1 m
Código de producto. 12749735 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12749735 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12749735 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor HS1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La manguera con aislante Push Fit and Lock Nickel Electro™ es un tubo flexible de poliuretano para conectarlo a puertos de entrada y salida de baños de circulación de agua Clifton™.
  • Ajuste a presión
  • Aislamiento de bloqueo
  • Los tubos
  • Para usar con baños de agua
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Poliuretano
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 1 m
Para utilizar con Baños de agua
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) de 130 °C