Learn More
Buerkle™ Abrazadera para tubos de metal Stop-It
Código de producto. 11911601 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
15 mm (D.E.) Mangueras flexibles
20 mm (D.E.) Mangueras flexibles
30 mm (D.E.) Mangueras flexibles
Mangueras flexibles con diámetro exterior de hasta 10mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11911601 Mangueras flexibles con diámetro exterior de hasta 10mm cada uno
11921601 15 mm (D.E.) Mangueras flexibles cada uno
11931601 20 mm (D.E.) Mangueras flexibles cada uno
11941601 30 mm (D.E.) Mangueras flexibles cada uno
4 options
Código de producto. 11911601
Marca: Buerkle™ 86190510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera de manguera de metal Stop-it™ puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases.
  • Acero galvanizado y aluminio
  • Para mangueras flexibles con exterior Ø de hasta 10 mm, 15 mm, 20 mm y 30 mm
  • Le garantiza que el metal stop-it es extremadamente resistente al calor y. resistente
  • Gracias al tornillo de cabeza ranurada de la pinza de manguera Stop-It, es posible realizar una regulación continua y delicada del caudal o una parada completa de este, incluso en conexiones de manguera existentes
  • La manguera se comprime a lo largo de una amplia zona contra el gancho de acero resistente con el fin de evitar que se dañe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinza para tubos Stop-It
Material Acero galvanizado, aluminio
Para utilizar con (equipo) Mangueras flexibles con diámetro exterior de hasta 10mm
Descripción Extremadamente resistente al calor y robusto