Learn More
Buerkle™ Escuadra de fijación de la manguera con rosca exterior fuerte
Código de producto. 16225222 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Boquilla de 12 mm
Boquilla de 25 mm
Boquilla: 20 mm
Boquilla: 22 mm
Tamaño de rosca:
1 in
1,9 cm (1 x 2 pulg)
1/2 pulg
3/4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16225222
Marca: Buerkle™ 85473420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En ángulo de 90°.
  • Fabricados con polipropileno
  • Fijo
  • Rosca externa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE
Diámetro (métrico) Boquilla: 20 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Válvula esférica
Tamaño de rosca 3/4 pulg
Anchura (métrico) 15 mm
Tipo de producto Pliegue de tubo