Especificaciones
| Incluye | Conector de manguera, anillo de centrado, anillo de abrazadera de bisagra y manguera de vacío de 2,5 m, caucho rojo. |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Tamaño | DN 25 KF - DN 8 |
| Tipo | Kit de adaptador de manguera |