Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Accesorio de avisador y estroboscopio
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Circuito estroboscópico de xenón totalmente integrado
- Cuerpo de plástico ABS de altas prestaciones
- Tipo 4X, IP54
- En conformidad con CE
- La sirena/estrobo LP7, que proporciona una advertencia sonora/visual, combina las características de una minisirena con un circuito estroboscópico de xenón totalmente integrado. El resultado es una atractiva unidad adecuada para ubicaciones internas o externas donde se requiere una combinación de alta salida de sonido y una señal visual.
- La tensión de funcionamiento oscila entre 18 y 30 VCC con un promedio de consumo de corriente de solo 68 mA. LP7 tiene dos patrones de tono conmutables (barrido y continuo).
- LP7 tiene un intervalo de 82 a 100 dB a 10′ (de 92 a 110dB a 1 m), en función del tono seleccionado. El control de volumen se ajusta mediante un interruptor DIP, que permite un ajuste de 20 dB.
- LP7 cuenta con un luminoso estrobo de xenón que produce 0,7 julios de energía de flash con una frecuencia de destello de 60 pulsos por minuto. La baliza funcionará conjuntamente con cualquier tono seleccionado. La sirena/El estrobo del modelo LP7 de Federal Signal es compatible con PLC. Es ideal para aplicaciones de montaje en pared o en panel donde se requiere baja tensión.
Certifications
CE Marked
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, RoHS |
| Color | Rojo |
| Descripción | 0,7 julios de energía flash con una frecuencia de destello de 60 pulsos por minuto |
| Diámetro (imperial) | 3,66 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | (7 x 7 x 7 in) |
| Altura (imperial) | 7 pulg |
| Altura (métrico) | 17,78 cm |
| Longitud (imperial) | 7 pulg |
| Longitud (métrico) | 17,78 cm |
| Material | ABS de alta resistencia |
| Mostrar más |