Learn More
MP Biomedicals™ Hormonas: Hidrocortisona
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Descripción
Para uso exclusivo en investigación. No está destinado al uso terapéutico.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 15° to 30°C |
| Tipo de producto | Hidrocortisona |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 10 g |
| Fuente | Soy beans |