Learn More
MP Biomedicals™ Hormonas: Hidrocortisona
Código de producto. 11444942 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11444942 1 g 1 g
11464942 10 g -
11474942 25 g -
11454942 5 mg -
4 options
Código de producto. 11444942
Marca: MP Biomedicals™ 0219456901
Para uso exclusivo en investigación. No está destinado al uso terapéutico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de producto Hidrocortisona
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 g
Fuente Soja
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.