Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: b-Estradiol
Código de producto. 11424942 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mg
5000 mg
Tamaño de la unidad:
5 g
11424942 5000 mg 5 g
11414942 1000 mg -
2 options
Código de producto. 11424942
Marca: MP Biomedicals™ 0219456505
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Para uso exclusivo en investigación. No está destinado al uso terapéutico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario cristalino/a/s
Tipo de producto Beta-Estradiol
Esterilidad Estéril
Cantidad 5000 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • beta-Estradiol, cell culture reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: estradiol