Learn More
Scientific Industries SI™ Soporte de tubos horizontal
Descripción
- Sostiene los tubos en su posición horizontal.
- El soporte se ajusta a cualquier mezclador Vortex-Genie™ 2 y Vortex-Genie™ Pulse
- No son necesarios accesorios adicionales
- Sostiene los tubos en su posición horizontal.
- El soporte se ajusta a cualquier mezclador Vortex-Genie™ 2 y Vortex-Genie™ Pulse
- No son necesarios accesorios adicionales
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos de 50 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Mezclador Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse |
| N.º de posiciones | 6 |