Learn More
Scientific Industries SI™ Soporte de tubos horizontal
Código de producto. 15507355
Change view
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 15 mL
24 microtubos
Tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15507355 Tubos de 50 mL cada uno
15517355 12 tubos de 15 mL cada uno
15527355 24 microtubos cada uno
3 options
Código de producto. 15507355
Marca: Scientific Industries SI™ 83041276
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque los tubos en su lugar de una manera rápida y sencilla. El soporte para tubos horizontal Scientific Instruments SI™ no requiere el uso de accesorios adicionales.
  • Sostiene los tubos en su posición horizontal.
  • El soporte se ajusta a cualquier mezclador Vortex-Genie™ 2 y Vortex-Genie™ Pulse
  • No son necesarios accesorios adicionales
  • Sostiene los tubos en su posición horizontal.
  • El soporte se ajusta a cualquier mezclador Vortex-Genie™ 2 y Vortex-Genie™ Pulse
  • No son necesarios accesorios adicionales
Especificaciones
Admite Tubos de 50 mL
Para utilizar con (equipo) Mezclador Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
N.º de posiciones 6