Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
Código de producto. p-7187341 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones exteriores (L × An × Al) Temperatura (métrico) unitSize
15581012 470 x 480 x 640 mm 1600 °C cada uno
15591012 620 x 550 x 640 mm 1600 °C cada uno
15501022 920 x 550 x 640 mm 1600 °C cada uno
15511022 470 x 480 x 640 mm 1700 °C cada uno
15521022 920 x 550 x 640 mm 1700 °C cada uno
15531022 470 x 480 x 640 mm 1800 °C cada uno
15551022 920 x 550 x 640 mm 1800 °C cada uno
7 options
Código de producto. 15581012
Marca: Nabertherm™ 001484410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura.Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Diferentes sistemas de suministro de gas disponibles.
  • Uso: horizontal
  • Conexión eléctrica:3 fases
Especificaciones
Tipo de controlador P470
Zona calentada 150 mm
Temperatura (métrico) 1600 °C
Uniformidad de temperatura Longitud temperatura constante ± 5 K: 50 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 470 x 480 x 640 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 50 mm