Description
- Uso: horizontal
- Conexión eléctrica:3 fases
Specifications
Specifications
| Tipo de controlador | P470 |
| Zona calentada | 150 mm |
| Temperatura (métrico) | 1600 °C |
| Uniformidad de temperatura | Longitud temperatura constante ± 5 K: 50 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 470 x 480 x 640 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 50 mm |