Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
Código de producto. 15521022 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones exteriores (L × An × Al) Temperatura (métrico) unitSize
15521022 920 x 550 x 640 mm 1700 °C cada uno
15581012 470 x 480 x 640 mm 1600 °C cada uno
15591012 620 x 550 x 640 mm 1600 °C cada uno
15501022 920 x 550 x 640 mm 1600 °C cada uno
15511022 470 x 480 x 640 mm 1700 °C cada uno
15531022 470 x 480 x 640 mm 1800 °C cada uno
15551022 920 x 550 x 640 mm 1800 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15521022 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor 001484550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura.Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Diferentes sistemas de suministro de gas disponibles.
  • Uso: horizontal
  • Conexión eléctrica:3 fases
Especificaciones
Tipo de controlador P470
Zona calentada 600 mm
Temperatura (métrico) 1700 °C
Uniformidad de temperatura Longitud temperatura constante ± 5 K: 200 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 920 x 550 x 640 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 120 mm