Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo horizontal de alta temperatura
Código de producto. p-7236219 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Unit Size:
cada uno
Product Code. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Temperatura (métrico) unitSize
17308119 80 mm 1800 °C cada uno
17358109 50 mm 1600 °C cada uno
17368109 50 mm 1700 °C cada uno
17378109 50 mm 1800 °C cada uno
17388109 80 mm 1600 °C cada uno
17318119 120 mm 1600 °C cada uno
17328119 120 mm 1700 °C cada uno
17338119 120 mm 1800 °C cada uno
17398109 80 mm 1700 °C cada uno
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17308119
Brand: Nabertherm™ RH281V8AN
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura.Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Diferentes sistemas de suministro de gas disponibles.
  • Uso: horizontal
  • Conexión eléctrica:3 fases
Specifications
Tipo de controlador P570
Descripción Horizontal
Temperatura (métrico) 1800 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 650 x 580 x 660 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 90 kg