Learn More
Brannan™ Horizontal Fridge/Freezer Thermometer with 3 point Traceable Calibration Certificate
Código de producto. 17863078
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 a +40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17863078
Marca: Brannan™ 22/483/2 + 49/101/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
130 mm white horizontal fridge or freezer thermometer. Complete with 3 point traceable calibration.
  • S. Brannan and Sons developed a range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • 205 mm white back red spirit lab thermometer
  • 76 mm immersion
  • 1.0°C divisions
  • Temperature range: -10 to 110°C
  • Calibrated at points 0°C, 35°C and 90°C
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Especificaciones
Puntos de calibración 0°C, 20°C, 35°C
Certificaciones/conformidad UK National Standards ISO 9001
Para utilizar con (aplicación) Measure temperature of fridge or freezer
Altura (imperial) 1.57 in.
Altura (métrico) 4 cm
Longitud (métrico) 13 cm
Material Plastic Housing
Relleno del termómetro queroseno
Peso (imperial) 0.5291 oz.
Peso (métrico) 15 g
Anchura (imperial) 0.87 in.
Temperatura máx. (imperial) +40°C
Temperatura máxima +40°C
Temperatura mín. (imperial) -30°C
Temperatura mín. (métrico) -30°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 a +40 °C
Calibrated 3 Point Traceable
Para utilizar con (equipo) Fridge or Freezer
Batería, tipo None
Exactitud ± 1.0°C at 10°C
Subdivisión 2.0°C
Pantalla None
Anchura (métrico) 2.2 cm