Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Horizon
Descripción
- Alambres ajustables en las varillas
- Ventana abatible
- Montura de poliamida duradera
- Paneles laterales de protección moldeados
- Se pueden equipar con 4 tipos de ventanas abatibles en función de la aplicación
- Montura diseñada para admitir lentes graduadas
- Varillas fácilmente ajustables
- Protección suborbital integrada
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 2, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000, certificado de la CE: C1570.1HON, declaración de la CE: C1570.1HON, EN C1570.1HON |
| Tinción de lente | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico: triturado, torneado, molienda, protección UV, aplicaciones de soldadura con parte abatible para soldadura, se pueden equipar con lentes graduadas |
| Color de marco | Transparente |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Grilamid |
| Protección UV | 0,999 |