Learn More
Wesbart™ Horizational Drawer Rack
Descripción
- Horizational Drawer Rack
- Sold complete with 2 drawers
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Aluminum Front Access Rack |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Storage for Loose Items |
| Para utilizar con (equipo) | Freezers |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 415 x 140 x 560 mm |
| Longitud (métrico) | 560 mm |
| Fondo (métrico) | 560 mm |
| Mostrar más |