Learn More
Medicom™ Bata higiénica con bolsillos Hopen™
GREENER_CHOICE
Medicom™ Hopen™ Bata higiénica con bolsillos y cierre a presión, disponible en dos colores.
Marca:  Medicom™ 40.401/05
Código de producto. 16554061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    48.36€ / paquete de 50
    Ahorro 1.64€
    3% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-02-2026
Descripción
  • La bata protege al operador, así como a los productos/procesos sensibles que podrían contaminarse en una atmósfera protegida.
  • Protege al usuario frente a las partículas radiactivas y los agentes infecciosos.
  • Reduce el riesgo de contaminación relacionado con la actividad del usuario.
  • Agradable y ligero, el tejido de polipropileno es transpirable pero duradero.
  • La variedad de colores permite la posibilidad de identificación por códigos de color.
  • Dos bolsillos: uno en el pecho y otro en la parte inferior del muslo.
  • Empaquetada individualmente para una higiene y distribución controladas.
  • Bolsillos situados en la parte superior izquierda, y en la parte inferior derecha de la bata.