Learn More
Medicom™ Hopen™ Collared Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Polypropylene Coveralls available in collared, or hooded styles
Marca:  Medicom™ 40.408/04
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16594061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • El agradable y ligero tejido PP/SMS es transpirable y sólido.
  • El tejido SMS permite limitar mejor la liberación de partículas de las fibras.
  • Equipo de protección individual de categoría 1
  • Adecuado para entornos protegidos.
  • Envasado individualmente para una mejor higiene y una distribución controlada.
  • Los orificios elásticos para el pulgar contienen látex, un material natural que contiene proteínas alergénicas.
  • La bata azul oscuro tiene propiedades antiestáticas que le permiten disipar las cargas electrostáticas.
    • No está destinado a ser usado en una atmósfera inflamable, enriquecida con oxígeno, o en un área ATEX.
Especificaciones
Especificaciones
XL
Polipropileno, SMS
Cremallera
1
Cosidos
EN 1149-5
Bolsa individual
Unisex
Blanco
Tejido
No estéril
No
Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001
Equipo de protección individual: Categoría 1
50 g/m2