Learn More
Medicom™ Hopen™ Collared Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Polypropylene Coveralls available in collared, or hooded styles
Marca: Medicom™ 40.408/03
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El agradable y ligero tejido PP/SMS es transpirable y sólido.
- El tejido SMS permite limitar mejor la liberación de partículas de las fibras.
- Equipo de protección individual de categoría 1
- Adecuado para entornos protegidos.
- Envasado individualmente para una mejor higiene y una distribución controlada.
- Los orificios elásticos para el pulgar contienen látex, un material natural que contiene proteínas alergénicas.
- La bata azul oscuro tiene propiedades antiestáticas que le permiten disipar las cargas electrostáticas.
- No está destinado a ser usado en una atmósfera inflamable, enriquecida con oxígeno, o en un área ATEX.
Especificaciones
| Grande | |
| Polipropileno, SMS | |
| Cremallera | |
| No estéril | |
| No | |
| Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
| Equipo de protección individual: Categoría 1 | |
| 50 g/m2 |
| Unisex | |
| Blanco | |
| Sí | |
| 1 | |
| Cosidos | |
| EN 1149-5 | |
| Bolsa individual |