missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HOOK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 15457-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.Especificaciones
| HOOK3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| HOOK3 | |
| h hook3, hHK3, HK3, hook homolog 3 (Drosophila), HOOK3, Protein Hook homolog 3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 306548, 320191, 84376 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
| 0.4 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q86VS8, Q8BUK6 | |
| Hook3 | |
| HOOK3 Fusion Protein Ag7724 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido