missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honokiol, MedChemExpress

Código de producto. 16461476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461476 200 mg 200 miligramos
16498946 100 mg 100 miligramos
16484717 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461476

Marca: Medchem Express HYN0003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.

Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Honokiol
CAS 35354-74-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo NSC 293100
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (187.74 mM)
SMILES OC1=C(CC=C)C=C(C2=CC(CC=C)=CC=C2O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 266.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.33
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.