Descripción
Cofre de almacenamiento de hielo de polietileno Cole-Parmer Honigberg, capacidad: 22 l, dimensiones: 29,21 x 24,76 x 23,49 cm (11,5 x 9,75 x 9,25 in.), altura: 23,49 cm (9,25 pulgadas), longitud: 29,21 cm (11,5 pulg); longitud: 1 cada uno, ancho: 9,75 in
- Tabletop chest has dry ice sublimation rate less than 2.5 lb. per day at full 50 lb. capacity.
- Chest is constructed from rugged polyethylene; molded bottom won't scratch tabletop.
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 235 mm |
| Altura (imperial) | 9,25 in |
| Longitud (métrico) | 292.1 mm |
| Longitud (imperial) | 11,5 in |
| Anchura (imperial) | 9,75 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 29,1 x 24,7 x 23,5 cm (11,5 x 9,75 x 9,25 pulgadas) |
| Capacidad (imperial) | 5.8 gal. |
| Capacidad de la carga útil (métrico) | 22.7 kg |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Cofre de almacenamiento de hielo |
| Mostrar más |