Learn More
Honeywell™ Spacel™ 3000 RA/EBJ Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Tipo de producto: Mono de trabajo
- Material: Polietileno
- Sexo: Unisex
- Color: Amarillo
- Desechable: Sí
- Esterilidad: No estéril
- Resistencia: Química, abrasión, desgarro y perforación
- Certificación: Categoría 3 de CE, nivel de protección: 3, 4, 5, 6b
- Tipo de capucha, muñeca y tobillo: Elástico
- Tipo de cierre: Cremallera sellada/solapa adhesiva doble
- Tipo de costura: Sellado
- Para su uso con: Química, petroquímica, industria petrolera in-shore/off-shore, mantenimiento iIndustrial, industria farmacéutica, limpieza de playas en mal estado, transporte de materiales peligrosos, limpieza iIndustrial subcontratada, saneamiento, tratamiento de residuos, servicios de emergencia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Sí |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Hood Type | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera sellada/solapa adhesiva doble |
| Mostrar más |