Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad Honeywell™ Polysafe
Descripción
- Proporciona un 99 % de protección UV
- Se puede usar sobre lentes graduadas
- Las lentes de PC de alta calidad permiten una visión sin distorsión
- Lente de PC de una sola pieza con piezas laterales integradas
- El marco lateral perforado permite la fijación de una correa de seguridad
- Peso: 40 g
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (equipo) | Se puede usar sobre lentes graduadas |
| Color de marco | Transparente |
| N.° por paquete | 10 paq. |
| Peso (métrico) | 40 g |
| Material | Policarbonato |
| Lens Material | Policarbonato |
| Protección UV | UV400 |