Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Gloves
Código de producto. p-7138482
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10105374 10 1 par
10115374 11 1 par
10339264 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10105374 Proveedor Honeywell KCL™ N.º de proveedor 089010111X
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Made of Viton. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Gloves have superb quality and are chemically resistant. The gloves are excellent for working with aggressive chemicals.
  • AQL < 0.65
  • Loose fit allows heat-protecting gloves to be worn underneath
  • Can be re-used after contamination with certain chemicals, after special cleaning process (please consult KCL Laboratories)
  • Can be combined with chemical protective clothing
  • Excellent low degradation
  • Good resistance against polycyclic aromatic hydrocarbons (petrochemicals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad IFA 1301115
Color Negro
Latex Free Sí
Material Viton
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Grosor (métrico) 0.7 cm
Longitud (métrico) 340-360 cm