Learn More
Honeywell™ Mocasines Elano S3
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado EN ISO 20345:2011, CI y SRC |
| Color | Negro |
| Material para los pies | Cuero |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso por profesionales como ejército - defensa, pesca, industrias textiles, transporte |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 42 |
| Características exclusivas | Plantilla de cuero perforada, entresuela no metálica antiperforaciones, protege el 100 % de la superficie del pie |
| Material de la suela | Poliuretano de doble densidad |
| Modelo | Mocasín |
| Resistente a | Resistente al agua |
| Mostrar más |