Learn More
Sperian™ Recarga de tapones para los oídos Honeywell™ Laser Lite LS-400
Código de producto. 12350160
Código de producto. 12350160 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1013047_CLEAN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hace que la protección sea divertida y altamente visible. La recarga de tapones para los oídos Sperian™ Honeywell™ Laser Lite LS-400 se compone de tapones fabricados con espuma de poliuretano autoajustable que se adapta prácticamente a cualquier usuario.
  • Colores llamativos
  • Su forma en T anatómica facilita la inserción y extracción del canal auditivo.
  • Uso cómodo a largo plazo
  • Perfecta para industrias de procesos con baja tolerancia a residuos de envases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo, magenta
Tamaño Universal
Cantidad 200/Paq.
Plug Shape Con forma de T
Tipo de producto Tapón para los oídos