missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOMER1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: OTI7G10, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17595964
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17595964 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17595964 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811745S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HOMER1 Monoclonal antibody specifically detects HOMER1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno HOMER1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7G10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Homer1
N.º de referencia del gen Q86YM7, Q9Z214, Q9Z2Y3
Alias de gen HOMER; homer homolog 1; homer homolog 1 (Drosophila); homer protein homolog 1; homer scaffolding protein 1; homer, neuronal immediate early gene, 1; Homer1; homer-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1F; immediate early gene protein Homer1A; PSD-Zip45; scaffold protein; SYN47; VASP/Ena-related gene up-regulated during seizure and LTP 1; Ves-1; Vesl; Vesl1; Vesl-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-354 of human HOMER1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26556, 29546, 9456
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.