missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Holmium Standard: Ho @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™

Código de producto. p-200131871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17978449 50 mL 50 ml
17917219 250 mL 250 ml
17958389 500 mL 500 ml
17907219 100 mL 100 ml
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 17978449

Marca: VHG Labs VHGPHON50

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Holmium Standard: Ho @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Holmium
CAS 7440-60-0
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Holmium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Ho
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ho
Fórmula InChI InChI=1S/Ho
SMILES [Ho]
Nombre IUPAC holmium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 164.93
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.93 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.