Learn More
OHAUS™ Abrazadera de soporte
Código de producto. 15792239 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Mango niquelado
Modelo:
Agarre a estante
Gigante
Giratorio
Normal
Todas las posiciones
Ultrapinza
Universal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15792239
Marca: OHAUS™ 30392195
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera de soporte OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • El acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión
  • El aluminio es ligero pero fuerte
  • El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos
  • Disponible en diferentes formas y tamaños para adaptarse a las necesidades del laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo Normal
Tipos de conector Ángulo de conexión fijo de 90°
Tipo Soporte
Material Aluminio
Descripción Abrazadera, soporte, CLC-CLMPHA
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 70,00 mm
Tamaño (métrico) del asa 0 a 17 mm