Learn More
Bochem™ Pinzas para tubo con llave de estrangulamiento HOFFMANN™
Abrazaderas para tubo de sujeción fija
50.75€ - 65.50€
Especificaciones
Cantidad | 10/paq. |
---|---|
Tipo | Abrazaderas para tubo de sujeción fija |
Material | Ms-Ni |
Para utilizar con (equipo) | Para tubos de hasta DE 40 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11875091
|
Bochem™
12530 |
12 mm |
53.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11885091
|
Bochem™
12531 |
17 mm |
50.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11805101
|
Bochem™
12533 |
25 mm |
59.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11895091
|
Bochem™
12532 |
20 mm |
65.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Llave estranguladora
- Incluye solapa
Especificaciones
10/paq. | |
Abrazaderas para tubo de sujeción fija | |
Ms-Ni | |
Para tubos de hasta DE 40 mm |