Learn More
Bochem™ Pinzas para tubo con llave de estrangulamiento HOFFMANN™
Código de producto. 11895091
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11895091 20 mm 10 PCS
11875091 12 mm paquete de 10
11885091 17 mm paquete de 10
11805101 25 mm 10 PCS
4 options
Código de producto. 11895091
Marca: Bochem™ 12532
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Abrazaderas para tubo de sujeción fija
  • Tipo sujeción fija
  • Incluye solapa
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Abrazaderas para tubo de sujeción fija
Material Martensitic Steel
Tamaño (métrico) del asa Para tubos de hasta DE 40 mm
Anchura (métrico) 20 mm