Learn More
Hoefer™ Piezas de repuesto y accesorios de la unidad de transferencia TE: esponjas
Código de producto. 12069927
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Depósito de transferencia TE 22 Mini
Depósito de transferencia TE 42, TE 62
Material:
Dacron
Espuma
Grosor (imperial):
0,11 in
0,12 in
0,23 in
0,25 in
Grosor (métrico):
0,3 cm
0,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material Grosor (imperial) Grosor (métrico) unitSize
12069927 Depósito de transferencia TE 42, TE 62 Espuma 0,12 in 0,3 cm paquete de 4
11514444 Depósito de transferencia TE 42, TE 62 Dacron 0,25 in 0,6 cm cada uno
12014727 Depósito de transferencia TE 22 Mini Espuma 0,11 in 0,3 cm paquete de 4
12074637 Depósito de transferencia TE 42, TE 62 Espuma 0,25 in 0,6 cm paquete de 4
11525634 Depósito de transferencia TE 42, TE 62 Espuma 0,12 in 0,3 cm paquete de 4
12029967 Depósito de transferencia TE 22 Mini Espuma 0,23 in 0,6 cm paquete de 4
6 options
Código de producto. 12069927
Marca: Hoefer™ TE45F1/8
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con el depósito de transferencia TE42 Standard
  • 3 o 6 mm de grosor
  • 4 unidades
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Depósito de transferencia TE 42, TE 62
Tipo Esponja
Material Espuma
Cantidad 4
Grosor (imperial) 0,12 in
Grosor (métrico) 0,3 cm