Learn More
Hoefer™ Piezas de repuesto y accesorios de la unidad de transferencia TE: esponjas
Descripción
- 3 o 6 mm de grosor
- 4 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Depósito de transferencia TE 22 Mini |
| Tipo | Esponja |
| Material | Espuma |
| Cantidad | 4 |
| Grosor (imperial) | 0,23 in |
| Grosor (métrico) | 0,6 cm |