Learn More
Hoefer™ Unidades de electroforesis en gel submarina: Horizontal SUB6 Mini
Código de producto. 11925388
Change view
Click to view available options
:
Submarino mini; 24 L x 13 An x 6,5 Al cm al; Gel: 6 x 7,5cm
Código de producto.
11925388 Submarino mini; 24 L x 13 An x 6,5 Al cm al; Gel: 6 x 7,5cm
1 options
Código de producto. 11925388 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SUB6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para las rutinas preparatorias y las técnicas analíticas de electroforesis
  • Para las rutinas preparatorias y las técnicas analíticas de electroforesis
  • Capacidad  máxima de procesamiento de 32 muestras
  • Incluye bandeja de colado de gel extraíble con juntas finales que permiten vertir geles directamente dentro del tanque
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, CE
Para utilizar con (aplicación) Técnica de electroforesis analítica y preparativa rutinaria
Tipo Unidad de electroforesis de gel minisubmarina
Rango de humedad 80 %
Incluye Cámara de tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de funcionamiento con junta de silicona, 1 mm de grosor, peines de 8 pocillos, tiras de carga de colores
Tamaño de muestra 32
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Volumen (llenado) métrico 0,32 L
Dimensiones (L x An) 24 x 13 cm
Longitud (imperial) 9,44 in
Longitud del gel (imperial) 2,95 in
Longitud (métrico) 24 cm
Longitud del gel (métrico) 7,5 cm
Anchura (imperial) 5,11 in
Anchura del gel (imperial) 2,36 in
Anchura (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 6 cm
Altura (métrico) 6,5 cm
Tensión 300 V
Vataje 60 W
Amperaje 200 mA