Learn More
Hoefer™ Unidades de electroforesis en gel submarina: Horizontal SUB15 Standard
Código de producto. 11915388
Change view
Click to view available options
:
Submarino estándar; 33,5 x 21,5 x 7 cm (long. x anch. x alt.); gel: 15 l, 15 cmW
Código de producto.
11915388 Submarino estándar; 33,5 x 21,5 x 7 cm (long. x anch. x alt.); gel: 15 l, 15 cmW
1 options
Código de producto. 11915388 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SUB15
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona las opciones de rendimiento de peine y tamaño de bandeja más populares en el mercado actual
  • Opción muy versátil para la detección de muestras de ácidos nucleicos que van desde minipreparaciones de ADN hasta productos de PCR
  • Rendimiento máximo de 120 muestras
  • Bandeja de gel de 5 x 15 cm, con opciones de peine de 1 a 30 muestras
  • Los peines compatibles con pipetas multicanal con un procesamiento de muestras máx. de 30 reducen el tiempo de carga del gel
  • Puertos de recirculación de tampón
  • Peines codificados por colores y ajustables en altura
  • Tiras de carga de colores
  • Depósito compacto
  • Bandeja de funcionamiento transparente UV
  • Asas laterales para un transporte seguro y fácil
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, CE
Para utilizar con (aplicación) Muestras de detección que van desde la preparación de ADN en miniatura hasta el producto de PCR
Tipo Unidad de electroforesis en gel submarino estándar
Rango de humedad 80%
Incluye Conjunto de cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo con junta de silicona, 1 mm de grosor, peines de 16 pocillos, tiras de carga de color, puertos de recirculación de tampón.
Tamaño de muestra 120
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Volumen (llenado) métrico 1,2 L
Dimensiones (L x An) 13,18 x 8,46 in. (33,5 x 21,5 cm)
Longitud (imperial) 13,18 in
Longitud del gel (imperial) 5,90 in
Longitud (métrico) 33,5 cm
Longitud del gel (métrico) 15 cm
Anchura (imperial) 8,46 in
Anchura del gel (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 21,5 cm
Anchura del gel (métrico) 15 cm
Altura (métrico) 7 cm
Tensión 300 V
Vataje 60 w
Amperaje 200 mA