Learn More
Hoefer™ Separadores para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidades de electroforesis verticales SE 400
Descripción
- Oscila entre 0,75 y 3,0 mm de grosor
- De 8, 16 y 24 cm de longitud
- De 1 a 2 cm de anchura
- 2 paq.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400 |
| Tipo | Separador |
| Dimensiones del gel | 2 x 16 x 0,75mm |
| Cantidad | 2/pack |
| Grosor (imperial) | 0,02 in |
| Grosor (métrico) | 0,07 cm |
| Longitud (métrico) | 16 cm |
| Anchura (métrico) | 2 cm |