Learn More
Hoefer™ Colador múltiple SE 915
Código de producto. 11965378
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cassette de 28 x 21 cm
Sistema de electroforesis vertical de gran formato SE 900
Tipo:
Cassette con bisagras
Colador múltiple
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
11965378 Sistema de electroforesis vertical de gran formato SE 900 Cassette con bisagras cada uno
11975408 Cassette de 28 x 21 cm Colador múltiple cada uno
2 options
Código de producto. 11965378
Marca: Hoefer™ SE910211.0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Un modelo compacto acrílico, un tapón de llenado y diez hojas divisoras
Requires
Los cassettes se venden por separado.
Adecuado para utilizar con el sistema de electroforesis vertical de gran formato SE 900 como parte del sistema de electroforesis de 2 dimensiones
  • Gran formato
  • Para su uso con casetes de 28 × 21 cm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical de gran formato SE 900
Tipo Cassette con bisagras
Incluye Un modelo compacto acrílico, un tapón de llenado y diez hojas divisoras
Material Vidrio
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,1 cm