Learn More
Hoefer™ Cable de platino
Código de producto. p-3314754
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
36 in
72 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
15588981 36 in cada uno
15598981 72 in cada uno
2 options
Código de producto. 15588981
Marca: Hoefer™ SE600436
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alambre de platino de repuesto, diámetro de 0,026 cm (0,01 in)
El alambre de platino es relativamente frágil. La manipulación e instalación de alambre de platino es una tarea más adecuada para los profesionales.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (métrico) 0,25 mm
Longitud (imperial) 36 in
Material Platinum
Tipo de producto Cable de platino